Få mere at vide
4-Tert-butyl-1-phenyl-2,6,7-trioxabicyclo(2.2.2)octane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Tert-butyl-1-phenyl-2,6,7-trioxabicyclo(2.2.2)octane |
| CAS | 70637-05-7 |
| Molekylær formel | C15 H20 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-(1,1-Dimethylethyl)-1-phenyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-13(2,3)14-9-16-15(17-10-14,18-11-14)12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C12COC(OC1)(OC2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-tert-butyl-4-phenyl-3,5,8-trioxabicyclo[2.2.2]octane |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.32 |
| Formel vægt | 248.1412 |