Få mere at vide
4-(tert-butyl)-1,3-thiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663455
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10663455 10 g 10g
10275284 1 g 1g
10188494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10663455 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD08308EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 74370-93-7
Molekylær formel C7H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 156.247
MDL nummer MFCD00051644
InChI nøgle CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 2734202
IUPAC navn 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amin
SMIL CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 156.25
Procent renhed 97%