Få mere at vide
(4-(tert-Butyl)-1,2-phenylene)dimethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(tert-Butyl)-1,2-phenylene)dimethanol |
| CAS | 374592-80-0 |
| Molekylær formel | C12H18O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(1,1-Dimethylethyl)-1,2-benzenedimethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-12(2,3)11-5-4-9(7-13)10(6-11)8-14/h4-6,13-14H,7-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(CO)c(CO)c1 |
| IUPAC navn | [4-tert-butyl-2-(hydroxymethyl)phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vægt | 194.1307 |