Få mere at vide
4-tert-Butyl-1,2-bis(chloromethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-tert-Butyl-1,2-bis(chloromethyl)benzene |
| CAS | 141788-33-2 |
| Molekylær formel | C12H16Cl2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,2-bis(Chloromethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16Cl2/c1-12(2,3)11-5-4-9(7-13)10(6-11)8-14/h4-6H,7-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(CCl)c(CCl)c1 |
| IUPAC navn | 4-tert-butyl-1,2-bis(chloromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.16 |
| Formel vægt | 230.0629 |