Få mere at vide
4-(tert-Butoxycarbonyloxy)benzylalcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(tert-Butoxycarbonyloxy)benzylalcohol |
| CAS | 156281-11-7 |
| Molekylær formel | C12H16O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | tert-Butyl p-(Hydroxymethyl)phenyl Carbonate, Carbonic acid 1,1-Dimethylethyl 4-(Hydroxymethyl)phenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-12(2,3)16-11(14)15-10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7,13H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC navn | tert-butyl [4-(hydroxymethyl)phenyl] carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vægt | 224.1049 |