Få mere at vide
4-(tert-Butoxycarbonyloxy)benzyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(tert-Butoxycarbonyloxy)benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 1246814-72-1 |
| Molekylær formel | C13H18O5S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methanesulfonothioic Acid S-[[4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]oxy]phenyl]methyl] Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5S2/c1-13(2,3)18-12(14)17-11-7-5-10(6-8-11)9-19-20(4,15)16/h5-8H,9H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(CSS(=O)(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | tert-butyl [4-(methylsulfonylsulfanylmethyl)phenyl] carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.41 |
| Formel vægt | 318.0596 |