missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-tert-Butoxycarbonylaminobut-2-enoic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30330387
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330387 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8079002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butoxycarbonylaminobut-2-enoic Acid Ethyl Ester
CAS 510729-27-8
Molekylær formel C11H19NO4
Mængde 2.5 g
Synonym 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-butenoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H19NO4/c1-5-15-9(13)7-6-8-12-10(14)16-11(2,3)4/h6-7H,5,8H2,1-4H3,(H,12,14)/b7-6+
SMIL O=C(OCC)/C=C/CNC(OC(C)(C)C)=O
IUPAC navn ethyl (E)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]but-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 229.27
Formel vægt 229.1314
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.