Få mere at vide
4-(tert-butoxycarbonyl)thiomorpholin-3-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10790904
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10790904 1 g 1g
10229292 250 mg 250mg
10557464 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10790904 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42401DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 128453-98-5
Molekylær formel C10H17NO4S
Molekylvægt (g/mol) 247.309
MDL nummer MFCD02683067
InChI nøgle CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
PubChem CID 2756831
IUPAC navn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]thiomorpholin-3-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 247.31
Procent renhed 97%