Få mere at vide
[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10142844
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10142844 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10071054 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10142844 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08453DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 156478-71-6
Molekylær formel C11H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 244.291
MDL nummer MFCD02682402
InChI nøgle WZBHMXRBXXCEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-1-piperazineacetic acid, 1-boc-4-carboxymethyl piperazine, 4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-piperazineacetic acid, 2-1-boc-piperazin-4-yl-acetic acid, boc-4-carboxymethyl piperazine, 1-piperazineacetic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-carboxymethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2735642
IUPAC navn 2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]eddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 244.29
Procent renhed 97%