Få mere at vide
4-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)benzoic acid, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)benzoic acid |
| CAS | 263021-30-3 |
| Molekylær formel | C13H17NO4 |
| MDL nummer | MFCD04972273 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(N(C(OC(C)(C)C)=O)C)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.28 |
| Procent renhed | 95% |