Få mere at vide
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1-methyl-1H-pyrrol-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753673
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753673 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10069591 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753673 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB08449CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 77716-11-1
Molekylær formel C11H16N2O4
Molekylvægt (g/mol) 240.259
MDL nummer MFCD02094544
InChI nøgle GOLAEMFBWAIGRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxycarbonyl amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, boc-py-oh, 4-boc-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 4-boc-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-methyl-1h-pyrrole-2 carboxylic acid, boc-4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735636
IUPAC navn 1-methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pyrrol-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CN(C(=C1)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 240.26
Procent renhed 97%