Få mere at vide
4-(tert-Butoxy)phenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(tert-Butoxy)phenylboronic Acid |
| CAS | 176672-49-4 |
| Molekylær formel | C10H15BO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | B-[4-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15BO3/c1-10(2,3)14-9-6-4-8(5-7-9)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O |
| IUPAC navn | [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenyl]boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.04 |
| Formel vægt | 194.1114 |