Få mere at vide
4-(tert-Butoxy)phenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(tert-Butoxy)phenol |
| Smeltepunkt | 151 °C til 153 °C |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 166.22 |
| Procent renhed | 98% |