Få mere at vide
4-(tert-Butoxy)phenol, 98%
Artikelnummer. 11301929
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301929 1 g 1g
11311929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26013.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 2460-87-9 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2460-87-9
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD02183556
InChI nøgle CIICLJLSRUHUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxy phenol, 4-tert-butoxyphenol, p-tert-butoxyphenol, 4-t-butoxyphenol, phenol, 4-1,1-dimethylethoxy, unii-4w56a32ou8, 4-2-methylpropan-2-yl oxy phenol, phenol, p-tert-butoxy, 4-tert-butoxy-phenol, acmc-209gdf
PubChem CID 2773621
IUPAC navn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenol
SMIL CC(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(tert-Butoxy)phenol
Smeltepunkt 151 °C til 153 °C
Lugt Phenol-like
Mængde 1 g
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(tert-Butoxy)phenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(tert-Butoxy)phenol