Få mere at vide
4-t-Butylcyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-t-Butylcyclohexanone |
| CAS | 98-53-3 |
| Molekylær formel | C10H18O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexanone, C 64, NSC 73717, p-tert-Butylcyclohexanone, gamma-tert-Butylcyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | 4-tert-butylcyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vægt | 154.1358 |