Få mere at vide
4-(t-Boc-amino)-1-butyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(t-Boc-amino)-1-butyl Bromide |
| CAS | 164365-88-2 |
| Molekylær formel | C9 H18 Br N O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCBr |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(4-bromobutyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.15 |
| Formel vægt | 251.0521 |