Få mere at vide
4-Sulfophthalsyre (50% w/w aq. soln.) (kan indeholde op til 20% 3-sulfophthalsyre), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Sulfophthalic Acid |
| CAS | 89-08-7 |
| Molekylær formel | C8H6O7S |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | 4-Sulfo-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 4-Sulfo-phthalic Acid, NSC 100615, NSC 163994 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O7S/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 4-sulfophthalsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.19 |
| Formel vægt | 245.9834 |