Få mere at vide
(4-Sulfamoylphenyl) hydrazin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30411804
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30411804 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30411804 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6990782.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride
CAS 17852-52-7
Molekylær formel C6 H9 N3 O2 S . Cl H
Mængde 2.5 g
Synonym Benzenesulfonamide','4-hydrazinyl-','hydrochloride (1:1), (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine Hydrochloride, Benzenesulfonamide','4-hydrazino-','monohydrochloride (9CI), Benzenesulfonamide','p-hydrazino-','monohydrochloride (8CI), (4-Sulfamoylphenyl)hydrazine hydrochloride, (p-Sulfamoylphenyl)hydrazine monohydrochloride, 4-Aminosulfonylphenylhydrazine monohydrochloride, 4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-Hydrazinobenzenesulfonamide monohydrochloride, 4-Hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, [4-(Aminosulfonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2S.ClH/c7-9-5-1-3-6(4-2-5)12(8,10)11;/h1-4,9H,7H2,(H2,8,10,11);1H
SMIL Cl.NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-hydrazinylbenzensulfonamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 223.68
Formel vægt 223.0182