Få mere at vide
4-Sulfamoylbutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Sulfamoylbutyric Acid |
| CAS | 175476-52-5 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O4 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9) |
| SMIL | NS(=O)(=O)CCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 4-sulfamoylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.18 |
| Formel vægt | 167.0252 |