Få mere at vide
4-Sulfamoylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30423648
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30423648 25 g
1 options
Artikelnummer. 30423648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69934525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Sulfamoylbenzoic Acid
CAS 138-41-0
Molekylær formel C7H7NO4S
Mængde 25 g
Synonym 4-(Aminosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonamide, 4-Sulfamoylbenzoic Acid, Benzoic Acid p-Sulfamide, Carzenide, Dirnate, NSC 22976, NSC 683540, p-Aminobenzoic Acid Sulfamide, p-Aminosulfonylbenzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonamide, p-Sulfamoylbenzoic Acid, p-Sulfamylbenzoic Acidp-Sulfonamidobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12)
SMIL NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-sulfamoylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 201.2
Formel vægt 201.0096