missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Sulfamoylbenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 138-41-0 |
| Molekylær formel | C7H7NO4S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 4-(Aminosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonamide, 4-Sulfamoylbenzoic Acid, Benzoic Acid p-Sulfamide, Carzenide, Dirnate, NSC 22976, NSC 683540, p-Aminobenzoic Acid Sulfamide, p-Aminosulfonylbenzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonamide, p-Sulfamoylbenzoic Acid, p-Sulfamylbenzoic Acidp-Sulfonamidobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-sulfamoylbenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.2 |
| Formel vægt | 201.0096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?