Få mere at vide
Gilac™ 4 Silent Pivoting Wheel Dolly
Artikelnummer. p-200009592
Inkluderer:
Hjulhus i rustfrit stål
Hjulhus i rustfrit stål, 2 bremser
Hjulhus i stål
Artikelnummer. 17998951
Brand: Gilac™ G170147
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
4 Silent Pivoting Wheel Dolly drager fordel af fremragende stabilitet og stor manøvredygtighed takket være sine 4 kuglelejer monterede drivhjul.
  • Universal dolly på hjul.
  • Fremragende stabilitet og stor manøvredygtighed takket være de 4 kuglelejer monterede drivhjul.
  • 250 kg bæreevne.
  • Gaffel i rustfrit stål anbefales i fugtige omgivelser (ingen beskadigelse af lejerne, selv i nærværelse af vand).
  • Fremragende kvalitet, der overgår sædvanlige industristandarder.
  • ABS-PC indsprøjtet base med solid ramme garanterer uovertruffen holdbarhed.
  • Kompatibel med alle GILAC 600 x 400 og 400 x 300 mm beholdere og kasser.
  • 100 mm PA hjul med gummidæk: støjsvag på alle typer gulve, ingen vibrationer, brugerkomfort, fryser ikke kølerum.
  • GILAC aftagelig trækstang fås (som ekstraudstyr).
Tekniske data
Type Dolly
Holder Beholdere og kasser
Bæreevne (engelsk) 551 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale ABS plast, forkromet stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Farve Sort
Inkluderer Hjulhus i stål