Få mere at vide
Gilac™ 4 Silent Pivoting Wheel Dolly
Artikelnummer. 17998951
Skift visning
Inkluderer:
Hjulhus i rustfrit stål
Hjulhus i rustfrit stål, 2 bremser
Hjulhus i stål
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17998951 Hjulhus i stål
17928491 Hjulhus i rustfrit stål
17908961 Hjulhus i rustfrit stål, 2 bremser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998951 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G170147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1017.45 DKK
    734.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 283.37 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
4 Silent Pivoting Wheel Dolly drager fordel af fremragende stabilitet og stor manøvredygtighed takket være sine 4 kuglelejer monterede drivhjul.
  • Universal dolly på hjul.
  • Fremragende stabilitet og stor manøvredygtighed takket være de 4 kuglelejer monterede drivhjul.
  • 250 kg bæreevne.
  • Gaffel i rustfrit stål anbefales i fugtige omgivelser (ingen beskadigelse af lejerne, selv i nærværelse af vand).
  • Fremragende kvalitet, der overgår sædvanlige industristandarder.
  • ABS-PC indsprøjtet base med solid ramme garanterer uovertruffen holdbarhed.
  • Kompatibel med alle GILAC 600 x 400 og 400 x 300 mm beholdere og kasser.
  • 100 mm PA hjul med gummidæk: støjsvag på alle typer gulve, ingen vibrationer, brugerkomfort, fryser ikke kølerum.
  • GILAC aftagelig trækstang fås (som ekstraudstyr).
Tekniske data
Type Dolly
Holder Beholdere og kasser
Bæreevne (engelsk) 551 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale ABS plast, forkromet stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Farve Sort
Inkluderer Hjulhus i stål