Få mere at vide
4-(S)-1-Des(methylamine)-1-oxo-2-(R,S)-hydroxy Sertraline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(S)-1-Des(methylamine)-1-oxo-2-(R,S)-hydroxy Sertraline |
| CAS | 124345-10-4 |
| Molekylær formel | C16 H12 Cl2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2-hydroxy-, (2R,4S)-, 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2-hydroxy-, (2R-trans)- (9CI), (2R,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2-hydroxy-1(2H)-naphthalenone, (2R,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2-hydroxynaphthalen-1(2H)-one, 4-(S)-1-Des(methylamine)-1-oxo-2-(R,S)-hydroxy Sertraline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12Cl2O2/c17-13-6-5-9(7-14(13)18)12-8-15(19)16(20)11-4-2-1-3-10(11)12/h1-7,12,15,19H,8H2 |
| SMIL | OC1CC(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc3C1=O |
| IUPAC navn | 4-(3,4-dichlorophenyl)-2-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.17 |
| Formel vægt | 306.0214 |