missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| CAS | 72901-16-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H17 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bisacodyl Imp. C (EP), Bisacodyl USP Related Compound C, Bisacodyl USP RC C, 4-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Related Compound C, Bisacodyl Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17NO3/c1-14(22)24-18-11-7-16(8-12-18)20(19-4-2-3-13-21-19)15-5-9-17(23)10-6-15/h2-13,20,23H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3 |
| IUPAC navn | [4-[(4-hydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl] acetate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?