Få mere at vide
4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinecarboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinecarboxaldehyde |
| CAS | 1136010-98-4 |
| Molekylær formel | C18H19ClN2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN2O/c19-17-8-6-16(7-9-17)18(15-4-2-1-3-5-15)21-12-10-20(14-22)11-13-21/h1-9,14,18H,10-13H2/t18-/m1/s1 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCN(CC2)C=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazine-1-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.81 |
| Formel vægt | 314.1186 |