Få mere at vide
4-(Quinoline-8-sulfonamido)benzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30370439
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30370439 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30370439 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE592265100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Quinoline-8-sulfonamido)benzoic Acid
CAS 116834-64-1
Molekylær formel C16H12N2O4S
Mængde 100 mg
Synonym Mitapivat Impurity
InChI formel InChI=1S/C16H12N2O4S/c19-16(20)12-6-8-13(9-7-12)18-23(21,22)14-5-1-3-11-4-2-10-17-15(11)14/h1-10,18H,(H,19,20)
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)NC3=CC=C(C=C3)C(=O)O)N=CC=C2
IUPAC navn 4-(quinoline-8-sulfonamido)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 328.34
Formel vægt 328.34