Få mere at vide
4-Pyrrolidinopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyrrolidinopyridine |
| CAS | 2456-81-7 |
| Molekylær formel | C9H12N2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(1-Pyrrolidinyl)-pyridine, 4-(1-Pyrrolidino)pyridine, 4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine, 4-(N-Pyrrolidinyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h3-6H,1-2,7-8H2 |
| SMIL | C1CCN(C1)c2ccncc2 |
| IUPAC navn | 4-pyrrolidin-1-ylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.1 |