Få mere at vide
4-Pyrrolidinopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10581451 25 g Glass bottle 25g
10104410 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10581451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200010250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2456-81-7 | C9H12N2 | 148.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2456-81-7
Molekylær formel C9H12N2
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00006415
InChI nøgle RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
PubChem CID 75567
IUPAC navn 4-pyrrolidin-1-ylpyridine
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrrolidinopyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54°C to 58°C
Farve Brown to White
Kogepunkt 171°C to 173°C (27.0 mbar)
Flammepunkt 142°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Fieser 04,416; 09,400; 10,336; 13,262; 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,,chloroform,acetone and dichloroethane,insoluble in hexane and cyclohexane
Formel vægt 148.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Mass, Crystals or Chunks