Få mere at vide
4-Pyrrolidinopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10104410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10104410 5 g Glasflaske 5g
10581451 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10104410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200010050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2456-81-7 | C9H12N2 | 148.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2456-81-7
Molekylær formel C9H12N2
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00006415
InChI nøgle RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
PubChem CID 75567
IUPAC navn 4-pyrrolidin-1-ylpyridin
SMIL C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrrolidinopyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 171°C to 173°C (27.0 mbar)
Flammepunkt 142°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Fieser 04,416; 09,400; 10,336; 13,262; 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,,chloroform,acetone and dichloroethane,insoluble in hexane and cyclohexane
Formel vægt 148.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk masse, krystaller eller klumper
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pyrrolidinopyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine