Få mere at vide
4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline, Mikromol™
Artikelnummer. 17944006
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17944006 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17944006 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3978.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline
CAS 334981-10-1
Analyt- eller komponentnavne 4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H16 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzenamine, 4-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-, Pyrrolidine, 1-[[(4-aminophenyl)methyl]sulfonyl]- (9CI), 4-[(1-Pyrrolidinylsulfonyl)methyl]benzenamine, 1-((4-Aminobenzenemethane)sulfonyl)pyrrolidine, 4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2S/c12-11-5-3-10(4-6-11)9-16(14,15)13-7-1-2-8-13/h3-6H,1-2,7-9,12H2
SMIL Nc1ccc(CS(=O)(=O)N2CCCC2)cc1
IUPAC navn 4-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline
Molekylvægt (g/mol) 240.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 240.0932 g/mol