Få mere at vide
(4-((Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl)phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-((Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl)phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Analyt- eller komponentnavne | (4-((Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl)phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16H24N2O4S |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.44 |
| Mængde | 100 mg |