Få mere at vide
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10295934 250 mg 250mg
10441694 1 g 1g
10205944 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10295934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55601CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 159691-25-5
Molekylær formel C12H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.257
InChI nøgle DOEIPZUTRVMWAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid, 4-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoicacid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 1092976
IUPAC navn 4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoesyre
SMIL C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.26
Procent renhed 97%