Få mere at vide
(4-pyrimidin-5-ylphenyl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10413793
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10413793 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10056142 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10413793 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44309DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 198084-13-8
Molekylær formel C11H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 186.214
MDL nummer MFCD06802874
InChI nøgle QPOIDCHBWLGFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-5-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl phenyl methanol, 4-5-pyrimidinyl phenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl-phenyl-methanol, 4-5-pyrimidinyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-5-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-5-ylphenyl methan-1-ol, swx
PubChem CID 7162046
IUPAC navn (4-pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CO)C2=CN=CN=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%