Få mere at vide
4-pyrimidin-5-ylbenzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10670695
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10670695 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10219662 1 g Ravglasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10670695 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC44301CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 216959-91-0
Molekylær formel C11H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.197
MDL nummer MFCD05864811
InChI nøgle CCBKADQVSXLSDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 4-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl
PubChem CID 4187247
IUPAC navn 4-pyrimidin-5-ylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.2
Procent renhed 97%