Få mere at vide
4-Pyrimidin-2-ylbenzoylchlorid, TECH, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679233
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10679233 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10613065 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10679233 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56202CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 679806-84-9
Molekylær formel C11H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 218.64
MDL nummer MFCD09064974
InChI nøgle AQFRTZZTRGGBKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoyl chloride
PubChem CID 21092945
IUPAC navn 4-pyrimidin-2-ylbenzoylchlorid
SMIL C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 218.64
Procent renhed 90%