Få mere at vide
4-pyrimidin-2-ylbenzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692855
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10692855 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10217153 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10692855 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56216DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 78322-96-0
Molekylær formel C11H7N3
Molekylvægt (g/mol) 181.198
MDL nummer MFCD09817491
InChI nøgle WGCKVXHOTDDNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenyl pyrimidine, 2-4-cyanophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-2-ylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 15486310
IUPAC navn 4-pyrimidin-2-ylbenzonitril
SMIL C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrimidin-2-ylbenzonitrile
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 181.2
Procent renhed 95%