Få mere at vide
4-pyrimidin-2-ylanilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245654
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245654 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10682855 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245654 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56214CB
Kemiske identifikatorer
CAS 69491-57-2
Molekylær formel C10H9N3
Molekylvægt (g/mol) 171.203
MDL nummer MFCD09817490
InChI nøgle RUVNVJCKWOOLOH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12456170
IUPAC navn 4-pyrimidin-2-ylanilin
SMIL C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyrimidin-2-ylaniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-pyrimidin-2-yl aniline, 2-4-aminophenyl pyrimidine, p-aminophenylpyrimidine, 4-2-pyrimidinyl aniline, 4-pyrimidin-2-ylphenylamine, benzenamine,4-2-pyrimidinyl, benzenamine, 4-2-pyrimidinyl
Formel vægt 171.2
Procent renhed 97%