Få mere at vide
4-Pyridylthioacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridylthioacetic Acid |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2S/c9-7(10)5-11-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5H2,(H,9,10) |
| Formel vægt | 169.0197 |