missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Pyridylhydrazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30414571
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414571 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9972931G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Pyridylhydrazine Hydrochloride
CAS 52834-40-9
Molekylær formel C5 H7 N3 . H Cl
Mængde 1 g
Synonym Pyridine','4-hydrazino-','hydrochloride (7CI,9CI), 4-Hydrazinopyridine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H7N3.ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H,6H2,(H,7,8);1H
SMIL Cl.NNc1ccncc1
IUPAC navn pyridin-4-ylhydrazine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 145.59
Formel vægt 145.041
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.