Få mere at vide
4-Pyridylhydrazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 52834-40-9 |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 . H Cl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Pyridine','4-hydrazino-','hydrochloride (7CI,9CI), 4-Hydrazinopyridine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3.ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H,6H2,(H,7,8);1H |
| SMIL | Cl.NNc1ccncc1 |
| IUPAC navn | pyridin-4-ylhydrazine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.59 |
| Formel vægt | 145.041 |