missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Pyridylethylmercaptan, hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridylethylmercaptan Hydrochloride |
| CAS | 6298-11-9 |
| Molekylær formel | C7 H9 N S . Cl H |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (1:1), 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (6CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-4-yl)ethanethiol hydrochloride, 4-(2-Mercaptoethyl)pyridine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NS.ClH/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7;/h1-2,4-5,9H,3,6H2;1H |
| SMIL | Cl.SCCc1ccncc1 |
| IUPAC navn | 2-pyridin-4-ylethanethiol; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.68 |
| Formel vægt | 175.0222 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?