Få mere at vide
4-Pyridylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridylacetonitrile |
| CAS | 13121-99-8 |
| Molekylær formel | C7H6N2 |
| MDL nummer | MFCD03412601 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | N#CCC1=CC=NC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.14 |
| Procent renhed | 98% |