Få mere at vide
(4-Pyridyl)acetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Pyridyl)acetone |
| CAS | 6304-16-1 |
| Molekylær formel | C8H9NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (4-Pyridyl)-2-propanone, 1-(4-Pyridyl)-2-propanone, 1-(4-Pyridyl)-acetone, 1-(Pyridin-4-yl)acetone, 1-(Pyridin-4-yl)propan-2-one, 4-(2-Oxopropyl)pyridine, 4-Acetonylpyridine, 4-Pyridinylacetone, 4-Pyridylacetone, Methyl 4-Pyridylmethyl Ketone, NSC 42613 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)6-8-2-4-9-5-3-8/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1c(cccc1)SC(=O)N(CC)CC |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.16 |
| Formel vægt | 135.0684 |