Få mere at vide
4-Pyridoxic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridoxic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 183.0532 |
| Procent renhed | >95% |