Få mere at vide
4-Pyridoxic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049069
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049069 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049069 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0021.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Pyridoxic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Pyridoxic Acid
CAS 82-82-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Pyridoxic Acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C8 H9 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Pyridoxic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13)
SMIL Cc1ncc(CO)c(C(=O)O)c1O
IUPAC navn 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 183.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 183.0532 g/mol