Få mere at vide
4-Pyridoxic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
4-Pyridoxic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridoxic Acid |
| CAS | 82-82-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Pyridoxic Acid |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C8 H9 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Pyridoxic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | Cc1ncc(CO)c(C(=O)O)c1O |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine-4-carboxylic acid |
| Vis mere |