Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Pyridineethanesulfonic acid, 99%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridineethanesulfonic acid |
| Smeltepunkt | ∽295°C (decomposition) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2585 |
| Beilstein | 136690 |
| Formel vægt | 187.22 |
| Procent renhed | 99% |