Få mere at vide
4-Pyridinecarboxylic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15878380
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15878380 250 g
15868380 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15878380 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8007360250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-22-1
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 123.11
Tekniske data
Smeltepunkt 315°C to 319°C
Kogepunkt 260°C/20 hPa
MDL nummer MFCD00006429
Mængde 250 g
Synonym 4-Pyridinecarboxylic acid, iso-Nicotinic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid