Få mere at vide
4-Pyridinecarboxylic Acid Hydrazide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879320
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15879320 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15879320 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8067530100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 54-85-3
Smeltepunkt 169°C to 172°C
Molekylær formel 4-(H2NNHCO)C5H4N
MDL nummer MFCD00006426
Mængde 100 g
Synonym 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isoniazide, 4-Pyridinecarbohydrazide, Isonicotinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide
Molekylvægt (g/mol) 137.14