missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1570-45-2 |
| Molekylær formel | C8H9NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Isonicotinic Acid Ethyl Ester, 4-Carboethoxypyridine, 4-Ethoxycarbonylpyridine, Ethyl 4-Pyridinecarboxylate, Ethyl Isonicotinate, NSC 6854, gamma-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC navn | ethyl pyridine-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0633 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?